Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-1-naphthaleneacetate ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

N0554-25G
TCIAN0554-25GEA 102 EUR InStock
TCIAN0554-25G
Ethyl-1-naphthaleneacetate ≥96.0% (par GC)
Ethyl-1-naphthaleneacetate


Formule: C₁₄H₁₄O₂
Point d'ébullition: 231°C
Numéro MDL: MFCD00021579
Numéro CAS: 2122-70-5
EINECS: 218-332-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité