Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Phényl-1-nonanone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

N0568-25ML
TCIAN0568-25MLEA 91.3 EUR InStock
TCIAN0568-25ML
1-Phényl-1-nonanone ≥97.0% (par GC)
1-Phényl-1-nonanone


Formule: C₆H₅C(O)(CH₂)₇CH₃
MW: 218,34 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Point de fusion: 14 °C
Densité: 0,9338 g/cm³ (20.5 °C)
Numéro MDL: MFCD00048965
Numéro CAS: 6008-36-2
EINECS: 227-861-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9074291abe8222482d3e18c2cf2efb51fb00ec22&vid=e37aabbd1e746ce2aff0fd3cd4d64d8ca99120f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité