Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Neopentyl glycol dibenzoate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol Dibenzoate, 2,2-Dimethylpropane-1,3-diyl dibenzoate

N0573-10G
TCIAN0573-10GEA 354 EUR InStock
TCIAN0573-10G
Neopentyl glycol dibenzoate ≥98.0% (par GC)
Neopentyl glycol dibenzoate


Formule: C₁₉H₂₀O₄
MW: 312,37 g/mol
Point d'ébullition: 271°C
Numéro MDL: MFCD00020674
Numéro CAS: 4196-89-8
EINECS: 224-081-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité