Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(4-Nitrophenylsulphonyl)-L-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

N0580-5G
TCIAN0580-5GEA 106 EUR InStock
TCIAN0580-5G
N-(4-Nitrophenylsulphonyl)-L-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(4-Nitrophenylsulphonyl)-L-phenylalanine


Formule: C₁₅H₁₄N₂O₆S
Numéro MDL: MFCD00191470
Numéro CAS: 64501-87-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 170.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -20.0 deg (C=3, Acetone)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité