Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrrole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4-Nitrophenyl)pyrrole

N0584-1G
TCIAN0584-1GEA 103 EUR InStock
TCIAN0584-1G
1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrrole ≥98.0% (par GC)
1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrrole


Formule: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,1800 g/mol
Numéro MDL: MFCD00119340
Numéro CAS: 4533-42-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité