Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-2-Nonène-1-ol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (Z)-2-Nonen-1-ol

N0586-10ML
TCIAN0586-10MLEA 137 EUR InStock
TCIAN0586-10ML
cis-2-Nonène-1-ol ≥95.0% (par GC)
cis-2-Nonène-1-ol


Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 106°C
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD00063210
Numéro CAS: 41453-56-9
EINECS: 255-376-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43d3daae4eeed6aeb17742d87d1726bb3983c96b&vid=43d3daae4eeed6aeb17742d87d1726bb3983c96b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité