Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

trans-2-Nonène-1-ol ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (E)-2-Nonen-1-ol

N0587-10ML
TCIAN0587-10MLEA 102 EUR InStock
TCIAN0587-10ML
trans-2-Nonène-1-ol ≥93.0% (par GC)
trans-2-Nonène-1-ol


Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00014058
Numéro CAS: 31502-14-4
EINECS: 250-662-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46ca6e7fdf3cd751efe85e067830086b4d3313f1&vid=46ca6e7fdf3cd751efe85e067830086b4d3313f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité