Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Nonén-2-one ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Non-3-en-2-one

N0592-25ML
TCIAN0592-25MLEA 60.5 EUR InStock
TCIAN0592-25ML
3-Nonén-2-one ≥96.0% (par GC)
3-Nonén-2-one


Formule: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00010241
Numéro CAS: 14309-57-0
EINECS: 238-248-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité