Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans,cis-2,6-Nonadien-1-ol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trans,cis-2,6-nonadien-1-ol

N0593-5ML
TCIAN0593-5MLEA 72.6 EUR InStock
TCIAN0593-5ML
trans,cis-2,6-Nonadien-1-ol ≥97.0% (par GC)
trans,cis-2,6-Nonadien-1-ol


Formule: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00014055
Numéro CAS: 28069-72-9
EINECS: 248-816-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité