Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nonynoate de méthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl non-2-ynoate, Methyl 2-nonynoate

N0595-25ML
TCIAN0595-25MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAN0595-25ML
2-Nonynoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
2-Nonynoate de méthyle


Formule: C₁₀H₁₆O₂
MW: 168,24 g/mol
Point d'ébullition: 121°C
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00009547
Numéro CAS: 111-80-8
EINECS: 203-909-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=715a5026389cf14b3ebee9ecedb5ea96f16534e3&vid=715a5026389cf14b3ebee9ecedb5ea96f16534e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité