Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Naphtho[2,3-a]pyrene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

N0599-100MG
TCIAN0599-100MGEA 71.5 EUR InStock
TCIAN0599-100MG
Naphtho[2,3-a]pyrene ≥98.0% (par GC)
Naphtho[2,3-a]pyrene


Formule: C₂₄H₁₄
MW: 302,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191469
Numéro CAS: 196-42-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité