Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Perfluorodecanoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluorodecanoic acid

N0607-5G
TCIAN0607-5GEA 129 EUR InStock
TCIAN0607-5G
Perfluorodecanoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Perfluorodecanoic acid


Formule: C₁₀HF₁₉O₂
MW: 514,09 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Numéro MDL: MFCD00004175
Numéro CAS: 335-76-2
EINECS: 206-400-3
ONU: 2923
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef8f94967423a6a8e86f8318529ad27d704e5ceb&vid=ef8f94967423a6a8e86f8318529ad27d704e5ceb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité