Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-[(E)-2-Nitrovinyl]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

N0609-5G
TCIAN0609-5GEA 146 EUR InStock
TCIAN0609-5G
3-[(E)-2-Nitrovinyl]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-[(E)-2-Nitrovinyl]pyridine


Formule: C₇H₆N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191563
Numéro CAS: 3156-52-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 145.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité