Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

S-(4-Nitrophenyl)-L-cysteine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

N0612-100MG
TCIAN0612-100MGEA 170 EUR InStock
TCIAN0612-100MG
S-(4-Nitrophenyl)-L-cysteine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
S-(4-Nitrophenyl)-L-cysteine


Formule: C₉H₁₀N₂O₄S
Numéro MDL: MFCD00671568
Numéro CAS: 55288-30-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +55.0 to +60.0 deg (C=1.25, 1mol/L HCl)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité