Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Neopentyl glycolbis(4-aminophenyl)ether ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2-Dimethylpropane 1,3-Bis(4-aminophenyl) Ether, 1,3-Bis(4-aminophenoxy)neopentane, 2,2-Bis[(4-aminophenoxy)methyl]propane

N0614-25G
TCIAN0614-25GEA 160 EUR InStock
TCIAN0614-25G
Neopentyl glycolbis(4-aminophenyl)ether ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Neopentyl glycolbis(4-aminophenyl)ether


Formule: C₁₇H₂₂N₂O₂
MW: 286,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671569
Numéro CAS: 115570-52-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité