Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitrophenyl-β-D-glucuronide ≥98.0% (par HPLC) substrat pour bêta-Glucuronidase

Fournisseur: TCI
Synonyms: (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid, 4-Nitrophenyl-β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 4-Nitrophenyl β-D-Glucuronide

N0618-100MG
TCIAN0618-100MGEA 53.9 EUR InStock
TCIAN0618-100MG
4-Nitrophenyl-β-D-glucuronide ≥98.0% (par HPLC) substrat pour bêta-Glucuronidase
4-Nitrophenyl-beta-D-glucuronide


Formule: C₁₂H₁₃NO₉
MW: 315,23 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036210
Numéro CAS: 10344-94-2
EINECS: 233-753-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -100 ~ -104 deg (C=1, EtOH)
Water max. 7.0 %
Free p-Nitrophenol max. 0.05 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité