Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitrophenyl-ɑ-D-mannopyranoside ≥98.0% (par HPLC) substrat pour alpha-Mannosidase

Fournisseur: TCI

N0619-1G
TCIAN0619-1GEA 158 EUR InStock
TCIAN0619-1G
4-Nitrophenyl-ɑ-D-mannopyranoside ≥98.0% (par HPLC) substrat pour alpha-Mannosidase
4-Nitrophenyl-alpha-D-mannopyranoside


Formule: C₁₂H₁₅NO₈
Numéro MDL: MFCD00066002
Numéro CAS: 10357-27-4
EINECS: 233-776-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 178.0 to 183.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +154 to +166 deg (C=0.2, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité