Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside ≥98.0% (par HPLC) substrat pour la bêta-Xylosidase

Fournisseur: TCI

N0620-100MG
TCIAN0620-100MGEA 63.8 EUR InStock
TCIAN0620-100MG
4-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside ≥98.0% (par HPLC) substrat pour la bêta-Xylosidase
4-Nitrophenyl-beta-D-xylopyranoside


Formule: C₁₁H₁₃NO₇
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047519
Numéro CAS: 2001-96-9
EINECS: 217-897-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -54.0 to -58.0 deg (C=1, MeOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité