Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide tricyclo[3.3.1.03,7]nonane-3-carboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

N0621-1G
TCIAN0621-1GEA 66 EUR InStock
TCIAN0621-1G
Acide tricyclo[3.3.1.03,7]nonane-3-carboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide tricyclo[3.3.1.03,7]nonane-3-carboxylique


Formule: C₁₀H₁₄O₂
Numéro MDL: MFCD00213463
Numéro CAS: 16200-53-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 110.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité