Nicardipine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(2-(Benzyl(methyl)amino)ethyl) 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate hydrochloride, Nicardipine HCl
N0635-5G
TCIAN0635-5GEA 104 EUR InStock
TCIAN0635-5G
Nicardipine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nicardipine hydrochloride
Formule: C₂₆H₂₉N₃O₆
MW: 515,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00057327
Numéro CAS: 54527-84-3
EINECS: 259-198-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06495
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité