Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Nonanediol ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Dihydroxynonane

N0651-5G
TCIAN0651-5GEA 252 EUR InStock
TCIAN0651-5G
1,2-Nonanediol ≥99.0% (par GC)
1,2-Nonanediol


Formule: C₉H₂₀O₂
MW: 160,26 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01861291
Numéro CAS: 42789-13-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 35.0 to 38.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité