Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nonadecanophenone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

N0664-25G
TCIAN0664-25GEA 152 EUR InStock
TCIAN0664-25G
Nonadecanophenone ≥97.0% (par GC)
Nonadecanophenone


Formule: C₂₅H₄₂O
Numéro MDL: MFCD00094242
Numéro CAS: 103044-68-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17d48b1b5fc01177917704c4ceb083b380e23e34&vid=17d48b1b5fc01177917704c4ceb083b380e23e34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 63.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité