Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nonyl-1H-benzimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Nonyl-1H-benzo[d]imidazole

N0671-25G
TCIAN0671-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAN0671-25G
2-Nonyl-1H-benzimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Nonyl-1H-benzimidazole


Formule: C₁₆H₂₄N₂
MW: 244,38 g/mol
Point d'ébullition: 280°C
Numéro MDL: MFCD00087614
Numéro CAS: 5851-50-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité