Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitro-2,6-diphenylphenol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

N0674-1G
TCIAN0674-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAN0674-1G
4-Nitro-2,6-diphenylphenol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Nitro-2,6-diphenylphenol


Formule: C₁₈H₁₃NO₃
Numéro MDL: MFCD00075055
Numéro CAS: 2423-73-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a386f26f97a5a65dd7eda6ceca82fefa0a5bc9d&vid=1a386f26f97a5a65dd7eda6ceca82fefa0a5bc9d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité