Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,2-Trifluoroethyl nonafluorobutanesulphonate ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethyl 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate, 2,2,2-Trifluoroethyl Perfluorobutanesulphonate, Nonafluorobutanesulphonic acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester, Perfluorobutanesulphonic acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester

N0677-5G
TCIAN0677-5GEA 119 EUR InStock
TCIAN0677-5G
2,2,2-Trifluoroethyl nonafluorobutanesulphonate ≥96.0% (par GC)
2,2,2-Trifluoroethyl nonafluorobutanesulphonate


Formule: C₆H₂F₁₂O₃S
MW: 382,12 g/mol
Point d'ébullition: 141°C
Numéro MDL: MFCD03093638
Numéro CAS: 79963-95-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité