Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-5-Norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture) ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Norbornene-2-carboxylic Acid Methyl Ester, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylate, Methyl bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylate

N0691-25G
TCIAN0691-25GEA 148 EUR InStock
TCIAN0691-25G
Methyl-5-Norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture) ≥96.0% (par GC)
Methyl-5-Norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture)


Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167592
Numéro CAS: 6203-08-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0% (total of isomer)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité