(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0701-25G
TCIAN0701-25GEA 101 EUR InStock
TCIAN0701-25G
(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Formule: C₂₅H₂₁BrNO₂P
Point de fusion: 275°C
Numéro MDL: MFCD00032108
Numéro CAS: 2767-70-6
EINECS: 220-444-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43ad1a24e9ab7f84aaf4344124c5aacf0668beb3&vid=43ad1a24e9ab7f84aaf4344124c5aacf0668beb3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité