Perfluorobutane-1-sulfonate de potassium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
N0711-25G
TCIAN0711-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAN0711-25G
Perfluorobutane-1-sulfonate de potassium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Perfluorobutane-1-sulfonate de potassium
Formule: C₄F₉KO₃S
Numéro MDL: MFCD00007515
Numéro CAS: 29420-49-3
EINECS: 249-616-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=551c6f00aa6d1286be7a4a57af6215001c19a09d&vid=551c6f00aa6d1286be7a4a57af6215001c19a09d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité