Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1S,2S)-2-(Naphthalene-2,3-dicarboximido)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-[(1S,2S)-2-Carboxycyclohexyl]naphthalene-2,3-dicarboximide

N0714-100MG
TCIAN0714-100MGEA 289 EUR InStock
TCIAN0714-100MG
(1S,2S)-2-(Naphthalene-2,3-dicarboximido)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(1S,2S)-2-(Naphthalene-2,3-dicarboximido)cyclohexanecarboxylic acid


Formule: C₁₉H₁₇NO₄
MW: 323,35 g/mol
Numéro CAS: 642995-16-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +32.0 to +35.0 deg (C=0.3, THF)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité