Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Allyl[3-(2-nitrobenzenesulphonamido)propyl]carbamate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: [3-(2-Nitrobenzenesulphonamido)propyl]carbamic acid Allyl Ester

N0717-1G
TCIAN0717-1GEA 189 EUR InStock
TCIAN0717-1G
Allyl[3-(2-nitrobenzenesulphonamido)propyl]carbamate ≥98.0% (par HPLC)
Allyl[3-(2-nitrobenzenesulphonamido)propyl]carbamate


Formule: C₁₃H₁₇N₃O₆S
MW: 343,35 g/mol
Numéro CAS: 312283-45-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité