Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Nitrophenylsulphur pentafluoride ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

N0742-1G
TCIAN0742-1GEA 66 EUR InStock
TCIAN0742-1G
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride ≥96.0% (par GC)
3-Nitrophenylsulphur pentafluoride


Formule: C₆H₄F₅NO₂S
MW: 249,16 g/mol
Point d'ébullition: 83°C
Numéro MDL: MFCD00221621
Numéro CAS: 2613-26-5
EINECS: 447-600-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a55a861154071308d74a7104eb70c7a97a1cacf7&vid=a55a861154071308d74a7104eb70c7a97a1cacf7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité