3-Nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
N0771-5G
TCIAN0771-5GEA 92.4 EUR InStock
TCIAN0771-5G
3-Nitropyridine ≥98.0% (par GC)
3-Nitropyridine
Formule: C₅H₄N₂O₂
Point d'ébullition: 216°C
Densité: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00234974
Numéro CAS: 2530-26-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94e9f79929d602d5f873d29a14d9acf09d14521e&vid=94e9f79929d602d5f873d29a14d9acf09d14521e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité