Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitrophenyl-β-D-fucopyranoside ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

N0774-100MG
TCIAN0774-100MGEA 113 EUR InStock
TCIAN0774-100MG
4-Nitrophenyl-β-D-fucopyranoside ≥98.0% (par GC)
4-Nitrophenyl-beta-D-fucopyranoside


Formule: C₁₂H₁₅NO₇
Numéro CAS: 1226-39-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -73.0 to -77.0 deg (C=1, EtOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité