Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nandrolone ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 17beta-Hydroxy-19-norandrost-4-en-3-one

N0777-100MG
TCIAN0777-100MGEA 63.8 EUR InStock
TCIAN0777-100MG
Nandrolone ≥97.0% (par HPLC)
Nandrolone


Formule: C₁₈H₂₆O₂
MW: 274,40 g/mol
Numéro CAS: 434-22-0
EINECS: 207-101-0
Merck Index: 14,06365
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +55.0 to +59.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité