Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2-Nitrophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Nitrobenzyl cyanide

N0781-5G
TCIAN0781-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAN0781-5G
(2-Nitrophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
(2-Nitrophényl)acétonitrile


Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Point de fusion: 81…83 °C
Numéro MDL: MFCD00007183
Numéro CAS: 610-66-2
EINECS: 210-231-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afd362ba1c1ee574143180c8de18e05b2613bd25&vid=afd362ba1c1ee574143180c8de18e05b2613bd25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité