Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nigrosine, soluble dans l'eau

Fournisseur: TCI

N0782-25G
TCIAN0782-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0782-25G
Nigrosine, soluble dans l'eau
Nigrosine


Numéro MDL: MFCD00044681
Numéro CAS: 8005-03-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Lambda max. 294.0 to 304.0 nm (H2O)
Lambda max.2 574.0 to 584.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 400 (H2O, 294.0 to 304.0 nm)
Absorbance (E1%1cm)2 min. 200 (H2O, 574.0 to 584.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité