(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
N0784-1G
TCIAN0784-1GEA 821 EUR InStock
TCIAN0784-1G
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethanol ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethanol
Formule: C₁₂H₁₂O
Numéro MDL: MFCD00075344
Numéro CAS: 52193-85-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +37.0 to +42.0 deg (C=1, methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité