Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

N0785-1G
TCIAN0785-1GEA 268 EUR InStock
TCIAN0785-1G
(S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethanol ≥98.0% (par GC)
(S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethanol


Formule: C₁₂H₁₂O
Numéro MDL: MFCD00064188
Numéro CAS: 27544-18-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -35.0 to -42.0 deg (C=1,Methanol)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité