Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Nitrophenoxy)naphthalene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

N0807-1G
TCIAN0807-1GEA 101 EUR InStock
TCIAN0807-1G
2-(4-Nitrophenoxy)naphthalene ≥98.0% (par GC)
2-(4-Nitrophenoxy)naphthalene


Formule: C₁₆H₁₁NO₃
MW: 265,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00427410
Numéro CAS: 71311-82-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité