Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1H,1H-Nonadécafluorodécane-1-ol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluoro-1-decanol, 1H,1H-Perfluoro-1-decanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluor-1-decanol

N0814-5G
TCIAN0814-5GEA 197 EUR InStock
TCIAN0814-5G
1H,1H-Nonadécafluorodécane-1-ol ≥98.0% (par GC)
1H,1H-Nonadécafluorodécane-1-ol


Formule: C₁₀H₃F₁₉O
MW: 500,1 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Numéro MDL: MFCD00153234
Numéro CAS: 307-37-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=555a5770fc5e7fa95ddd1a7256d9b1cdb0f95031&vid=555a5770fc5e7fa95ddd1a7256d9b1cdb0f95031&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité