Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Nitrocamptothecin ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-4-Ethyl-4-hydroxy-10-nitro-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, Rubitecan

N0822-100MG
TCIAN0822-100MGEA 248 EUR InStock
TCIAN0822-100MG
9-Nitrocamptothecin ≥98.0% (par HPLC)
9-Nitrocamptothecin


Formule: C₂₀H₁₅N₃O₆
MW: 393,36 g/mol
Point de fusion: 268°C
Numéro MDL: MFCD06656294
Numéro CAS: 91421-42-0
Merck Index: 14,08288
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +36.0 to +42.0 deg (C=0.4, CHCl3:MeOH=8:2)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité