Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

N0824-1G
TCIAN0824-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAN0824-1G
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₂H₁₇BN₂O₄
Numéro MDL: MFCD06795680
Numéro CAS: 833486-94-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d68b0e43d865bcc69f4e051896df095a97ba0e1&vid=6d68b0e43d865bcc69f4e051896df095a97ba0e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 180.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité