Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitro-N,N-diphenylaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Nitrotriphenylamine

N0831-1G
TCIAN0831-1GEA 132 EUR InStock
TCIAN0831-1G
4-Nitro-N,N-diphenylaniline ≥98.0% (par GC)
4-Nitro-N,N-diphenylaniline


Formule: C₁₈H₁₄N₂O₂
MW: 290,320 g/mol
Numéro MDL: MFCD00814232
Numéro CAS: 4316-57-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae900037b1b7b3f37649452c64e6719012ba1700&vid=ae900037b1b7b3f37649452c64e6719012ba1700&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité