Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-(1-Naphthylamino)-1,4-benzodioxane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-[2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxin-6-yl]-1-naphthylamine, N-(Naphthalen-1-yl)-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-amine

N0833-1G
TCIAN0833-1GEA 361 EUR InStock
TCIAN0833-1G
6-(1-Naphthylamino)-1,4-benzodioxane ≥97.0% (par GC)
6-(1-Naphthylamino)-1,4-benzodioxane


Formule: C₁₈H₁₅NO₂
MW: 277,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD11975435
Numéro CAS: 1820711-54-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité