Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitropyrene ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

N0838-1G
TCIAN0838-1GEA 233 EUR InStock
TCIAN0838-1G
4-Nitropyrene ≥97.0% (par HPLC)
4-Nitropyrene


Formule: C₁₆H₉NO₂
MW: 247,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00215955
Numéro CAS: 57835-92-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.10 to 6.10 %
Melting point 187.0 to 192.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité