Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitro-4-(trifluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

N0841-25G
TCIAN0841-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAN0841-25G
2-Nitro-4-(trifluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC)
2-Nitro-4-(trifluorométhoxy)aniline


Formule: C₇H₅F₃N₂O₃
MW: 222,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042326
Numéro CAS: 2267-23-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c40c59ba789363a4e6f235799111259b9b7eebf2&vid=c40c59ba789363a4e6f235799111259b9b7eebf2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité