Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bicyclo[2.2.1]heptane - dichloropalladium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene)dichloropalladium(ii), Dichloro(norbornadiene)palladium(II), 2,5-Norbornadienedichloropalladium(II), Dichloro-2,5-norbornadiene Palladium(II)

N0842-1G
TCIAN0842-1GEA 154 EUR InStock
TCIAN0842-1G
Bicyclo[2.2.1]heptane - dichloropalladium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Bicyclo[2.2.1]heptane - dichloropalladium


Formule: C₇H₈Cl₂Pd
MW: 269,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134222
Numéro CAS: 12317-46-3
EINECS: 235-583-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité