Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Neu5Ac-ɑ(2-6)Galβ(1-4)GlcNAc-β-pNP ≥93.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

N0856-2MG
TCIAN0856-2MGEA 583 EUR InStock
TCIAN0856-2MG
Neu5Ac-ɑ(2-6)Galβ(1-4)GlcNAc-β-pNP ≥93.0% (par HPLC)
Neu5Ac alpha(2-6)Gal beta(1-4)GlcNAc-beta-pNP


Formule: C₃₁H₄₅N₃O₂₁
MW: 795,70 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 501427-93-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité