Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-(2-Naphthyl)indole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Naphthalen-2-yl)-1H-indole

N0859-1G
TCIAN0859-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAN0859-1G
2-(2-Naphthyl)indole ≥98.0% (par GC)
2-(2-Naphthyl)indole


Formule: C₁₈H₁₃N
MW: 243,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00124144
Numéro CAS: 23746-81-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9bab8274ad59101bd57040ed9e35f49f76e8427&vid=d9bab8274ad59101bd57040ed9e35f49f76e8427&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité