Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Neu5Ac-α(2-3)Gal-β(1-4)Glc-β-pNP ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

N0860-5MG
TCIAN0860-5MGEA 739 EUR InStock
TCIAN0860-5MG
Neu5Ac-α(2-3)Gal-β(1-4)Glc-β-pNP ≥97.0% (par HPLC)
Neu5Ac-alpha(2-3)Gal-beta(1-4)Glc-beta-pNP


Formule: C₂₉H₄₂N₂O₂₁
MW: 754,65 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 2149582-14-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité